2-Aminobenzophenon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
o-Aminobenzophenone
A12580.09
A12580.18
A12580.30
A12580.09EA
494
DKK
A12580.09
A12580.18
A12580.30
2-Aminobenzophenon 98%
2-Aminobenzophenon
Purity: 98%
CAS No.: 2835-77-0
Molecular Formula: C13H11NO
Formula Weight: 197.24
Flash Point: 240°(464°F)
Melting Point: 105-108°
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 743425
MDL No.: MFCD00007713
Formel:
C₁₃H₁₁NO Kogepunkt: 280 °C Smeltepunkt: 105…108 °C Massefylde: 1,32 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 240 °C (464 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007713 CAS-nummer: 2835-77-0 EINECS: 220-613-9 |