Benzophenon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01801.0005
8.01801.0250
8.01801.1000
8.01801.9050
8.01801.0005EA
171
DKK
8.01801.0005
8.01801.0250
8.01801.1000
8.01801.9050
Benzophenon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzophenon
Formel:
C₁₃H₁₀O Molekylvægt: 182.22 g/mol Kogepunkt: 305.4 Smeltepunkt: 47…49 °C Massefylde: 1.085 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 150 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003076 CAS-nummer: 119-61-9 EINECS: 204-337-6 UN nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,01099 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 0.14 g/l (25 °C) |
Melting Point | 47 - 49 °C |
Molar Mass | 182.22 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Boiling Point | 304 - 306 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.004 hPa (20 °C) |
Flash Point | 150 °C |
Density | 1.1 g/cm3 (25 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |