Chlorophenol rød
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,3-Bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-chlorophenol] S,S-dioxide
B21623.06 B21623.14
B21623.06EA 526 DKK
B21623.06 B21623.14
Chlorophenol rød
Chlorophenol rød
CAS No.: 4430-20-0 Molecular Formula: C19H12Cl2O5S Formula Weight: 432.28 Beilstein Reference: 354053 MDL No.: MFCD00005877
Formel: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
Molekylvægt: 423.27 g/mol
Smeltepunkt: ∼261 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005877
CAS-nummer: 4430-20-0
EINECS: 224-619-2