α,4-Dichlor-α-phenyltoluen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Chlorobenzhydryl chloride, 1-Chloro-4-(chloro(phenyl)methyl)benzene
B22778.14 B22778.22 B22778.36
B22778.14EA 443 DKK
B22778.14 B22778.22 B22778.36
α,4-Dichlor-α-phenyltoluen 97%
α,4-Dichlor-α-phenyltoluen
Purity: 98% CAS No.: 134-83-8 Molecular Formula: C13H10Cl2 Formula Weight: 237.13 Flash Point: 194°(381°F) Refractive Index: 1.6030 Boiling Point: 159-160°/2mm Beilstein Reference: 2050236 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000856
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂
Kogepunkt: 159…160 °C (2 mmHg)
Massefylde: 1,239
Flammepunkt: 194 °C (381 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000856
CAS-nummer: 134-83-8
EINECS: 205-158-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II