Bromcresol grønt ACS, Reag. Ph. Eur.
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08121.0001 1.08121.0005 1.08121.0025
1.08121.0001EA 1690 DKK
1.08121.0001 1.08121.0005 1.08121.0025
Bromcresol grønt ACS, Reag. Ph. Eur.
Bromcresol grønt
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Molekylvægt: 698.02 g/mol
Smeltepunkt: 217…218 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005874
CAS-nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 217 - 218 °C
Molar Mass 698.02 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3