Bromthymol blå ACS, Reag. Ph. Eur.
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
MQ200
1.03026.0025
1.03026.0500
1.03026.0025EA
2520
DKK
1.03026.0025
1.03026.0500
Bromthymol blå ACS, Reag. Ph. Eur.
Bromthymol blå
Formel:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Molekylvægt: 624.39 g/mol Smeltepunkt: 204…202 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005872 CAS-nummer: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 Merck Index: 13,01430 |