1-Propyl-4-ethynylbenzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
B25065.06
B25065.14
B25065.06EA
1070
DKK
B25065.06
B25065.14
1-Propyl-4-ethynylbenzen ≥97%
1-Propyl-4-ethynylbenzen
Purity: 97%
CAS No.: 62452-73-7
Molecular Formula: C11H12
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.5340
Boiling Point: 205°
MDL No.: MFCD00173886
Formel:
C₁₁H₁₂ Kogepunkt: 205 °C Massefylde: 0,91 Flammepunkt: 67 °C (153 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00173886 CAS-nummer: 62452-73-7 |