1-tert-Butyl-4-ethynylbenzen 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
380850050 380850250
ACRO380850050EA 510 DKK
ACRO380850050 ACRO380850250
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzen 96%
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzen
Formel: C₁₂H₁₄
Molekylvægt: 158.24 g/mol
Kogepunkt: 130 °C (40 mmHg)
Flammepunkt: 82.2 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190197
CAS-nummer: 772-38-3
UN nummer: 3082
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %