Toluen
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
7115.1 7115.2
ROTH7115.1EA 354.55 DKK
ROTH7115.1 ROTH7115.2
Toluen
Toluen
Formel: C₆H₅CH₃
Kogepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN nummer: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM