Methyltoluen-4-sulfonat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
A10881.0B A10881.30
A10881.0BEA 1440 DKK
A10881.0B A10881.30
Methyltoluen-4-sulfonat ≥98%
Methyltoluen-4-sulfonat
Purity: 98% CAS No.: 80-48-8 Molecular Formula: C8H10O3S Formula Weight: 186.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 152°(305°F) Refractive Index: 1.5185 Melting Point: 24-28° Boiling Point: 140°/20mm Beilstein Reference: 609209 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00008417
Formel: C₈H₁₀O₃S
Molekylvægt: 186.23 g/mol
Kogepunkt: 140 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 24…28 °C
Massefylde: 1.234
Flammepunkt: 152 °C (305 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008417
CAS-nummer: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
ADR: 8 II