Ethyl toluen-4-sulfonat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 4-toluenesulphonate, Ethyl p-toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylbenzenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08332.0100 8.08332.0500 8.08332.5000
8.08332.0100EA 268 DKK
8.08332.0100 8.08332.0500 8.08332.5000
Ethyl toluen-4-sulfonat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethyl toluen-4-sulfonat
Formel: C₉H₁₂O₃S
Molekylvægt: 200.26 g/mol
Kogepunkt: 158
Smeltepunkt: 30…32 °C
Massefylde: 1.174 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009100
CAS-nummer: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
UN nummer: 2811
Merck Index: 13,03889
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1.24 g/l (25 °C)
Melting Point 30 - 32 °C
Molar Mass 200.25 g/mol
Boiling Point 221 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (14 °C)
Flash Point 158 °C
Density 1.174 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C