p-Toluensulfonylhydrazid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
157860250 157861000 157865000
ACRO157860250EA 281 DKK
ACRO157860250 ACRO157861000 ACRO157865000
p-Toluensulfonylhydrazid 97%
p-Toluensulfonylhydrazid
Formel: C₇H₁₀N₂O₂S
Kogepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 109…113 °C
Massefylde: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007588
CAS-nummer: 1576-35-8
EINECS: 216-407-3
UN nummer: 3226
ADR: 4.1,
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 113 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %