Toluen-4-sulfonamid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
A12156.0C A12156.0E A12156.30 A12156.36
A12156.0CEA 5660 DKK
A12156.0C A12156.0E A12156.30 A12156.36
Toluen-4-sulfonamid ≥98%
Toluen-4-sulfonamid
Purity: 98+% CAS No.: 70-55-3 Molecular Formula: C7H9NO2S Formula Weight: 171.22 Flash Point: 202°(395°F) Melting Point: 136-139° Boiling Point: 221°/10mm Beilstein Reference: 472689 MDL No.: MFCD00011692
Formel: C₇H₉NO₂S
Molekylvægt: 171.22 g/mol
Kogepunkt: 221 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 136…139 °C
Flammepunkt: 202 °C (395 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011692
CAS-nummer: 70-55-3
EINECS: 200-741-1