Toluen-4-sulfonamid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
147690010 147692500 147690050
ACRO147690010EA 723 DKK
ACRO147690010 ACRO147692500 ACRO147690050
Toluen-4-sulfonamid 99%
Toluen-4-sulfonamid
Formel: C₇H₉NO₂S
Molekylvægt: 171.22 g/mol
Kogepunkt: 221 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 136…140 °C
Flammepunkt: 202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011692
CAS-nummer: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥98.5 %