Toluen-2-sulfonamid ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methylbenzene-1-sulphonamide, 2-Methylbenzenesulphonamide, o-Toluenesulphonamide
B20544.09 B20544.18
B20544.09EA 564 DKK
B20544.09 B20544.18
Toluen-2-sulfonamid ≥99%
Toluen-2-sulfonamid
Purity: 99% CAS No.: 88-19-7 Molecular Formula: C7H9NO2S Formula Weight: 171.22 Flash Point: 178°(352°F) Melting Point: 156° Boiling Point: 210°/1mm Beilstein Reference: 1102362 MDL No.: MFCD00007934
Formel: C₇H₉NO₂S
Molekylvægt: 171.22 g/mol
Kogepunkt: 210 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 156 °C
Flammepunkt: 178 °C (352 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007934
CAS-nummer: 88-19-7
EINECS: 201-808-0