p-Toluenesulfonylchlorid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08326.0250 8.08326.1000 8.08326.9025
8.08326.0250EA 326 DKK
8.08326.0250 8.08326.1000 8.08326.9025
p-Toluenesulfonylchlorid til syntese, Sigma-Aldrich®
p-Toluenesulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₂S
Kogepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 67 °C
Massefylde: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 128 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007450
CAS-nummer: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09612
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 67 °C
Molar Mass 190.65 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 135 °C (13 hPa)
Flash Point 128 °C
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material