o-toluensulfonylchlorid 80%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L18983.06
L18983.14
L18983.06EA
961
DKK
L18983.06
L18983.14
o-toluensulfonylchlorid 80%
o-toluensulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 133-59-5
Molecular Formula: C7H7ClO2S
Formula Weight: 190.65
Flash Point:
Formel:
C₇H₇ClO₂S Kogepunkt: 154 °C (10 mmHg) Smeltepunkt: 10 °C Massefylde: 1,338 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00024874 CAS-nummer: 133-59-5 EINECS: 205-113-0 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |