4-Toluenthiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Mercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1-thiol, 4-Thiocresol, 4-Methylbenzenethiol, p-Toluenethiol, p-Thiocresol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21130.0100 8.21130.0250
8.21130.0100EA 1690 DKK
8.21130.0100 8.21130.0250
4-Toluenthiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Toluenthiol
Formel: C₇H₈S
Kogepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 39…42 °C
Massefylde: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004851
CAS-nummer: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09461
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 39 - 42 °C
Molar Mass 124.21 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Flash Point 70 °C