4-Toluenthiol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Mercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1-thiol, 4-Thiocresol, 4-Methylbenzenethiol, p-Toluenethiol, p-Thiocresol
138710100 138711000 138715000 138710025
ACRO138710100EA 433 DKK
ACRO138710100 ACRO138711000 ACRO138715000 ACRO138710025
4-Toluenthiol 98%
4-Toluenthiol
Formel: C₇H₈S
Kogepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 40…44 °C
Massefylde: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004851
CAS-nummer: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09461
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 15.53 to 16.83 % N
Specific optical rotation +15° to +25° (20 °C, 589 nm) (c=1, water)