4-Hydroxybenzylalkohol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13132.18 A13132.22 A13132.30
A13132.18EA 1090 DKK
A13132.18 A13132.22 A13132.30
4-Hydroxybenzylalkohol ≥99%
4-Hydroxybenzylalkohol
Purity: 99% CAS No.: 623-05-2 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 114-122° Boiling Point: 251-253° MDL No.: MFCD00004658
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 251…253 °C
Smeltepunkt: 114…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004658
CAS-nummer: 623-05-2
EINECS: 210-768-0