3-Hydroxybenzylalkohol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15981.06 A15981.14 A15981.22
A15981.06EA 442 DKK
A15981.06 A15981.14 A15981.22
3-Hydroxybenzylalkohol ≥98%
3-Hydroxybenzylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 620-24-6 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 69-72° Boiling Point: ca 300° dec. MDL No.: MFCD00004643
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: ∼300 °C (dec.)
Smeltepunkt: 69…72 °C
Massefylde: 1,16
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004643
CAS-nummer: 620-24-6
EINECS: 210-633-6