Salicylalkohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20662.0050 8.20662.0250 8.20662.0010
8.20662.0050EA 560 DKK
8.20662.0050 8.20662.0250 8.20662.0010
Salicylalkohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Salicylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
Molekylvægt: 124.14 g/mol
Kogepunkt: 268
Smeltepunkt: 82
Massefylde: 1.1613 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004617
CAS-nummer: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 63 g/l (20 °C)
Melting Point 83 - 86 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Synonyms Saligenine, Salicyl alcohol
Hill Formula C7H8O2
Chemical Formula 2-(OH)C6H4CH2OH