Salicylalkohol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
173330250 173331000 173330010
ACRO173330250EA 282 DKK
ACRO173330250 ACRO173331000 ACRO173330010
Salicylalkohol 97%
Salicylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 83…87 °C
Massefylde: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004617
CAS-nummer: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %