2-Methylhydroquinon
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
4787.1 4787.2
ROTH4787.1EA 0 DKK
ROTH4787.1 ROTH4787.2
2-Methylhydroquinon
2-Methylhydroquinon
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 123…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002345
CAS-nummer: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III