2-Methylhydroquinon ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B21241.0B
B21241.30
B21241.0BEA
2390
DKK
B21241.0B
B21241.30
2-Methylhydroquinon ≥99%
2-Methylhydroquinon
Purity: 99%
CAS No.: 95-71-6
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 172°(341°F)
Melting Point: 127-130°
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 2041489
MDL No.: MFCD00002345
Formel:
C₇H₈O₂ Kogepunkt: 284…286 °C Smeltepunkt: 127…130 °C Flammepunkt: 172 °C (341 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002345 CAS-nummer: 95-71-6 EINECS: 202-443-7 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |