2-tert-Butylhydroquinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41424.0100 8.41424.0500
8.41424.0100EA 365 DKK
8.41424.0100 8.41424.0500
2-tert-Butylhydroquinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylhydroquinon
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Molekylvægt: 166.22 g/mol
Kogepunkt: 273
Smeltepunkt: 128
Massefylde: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 171
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002344
CAS-nummer: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 127 - 129 °C
Molar Mass 166.21 g/mol
Boiling Point 295 °C (1013 hPa)
Flash Point 171 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 457 °C