2-tert-Butylhydroquinon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A19206.0E A19206.36
A19206.0EEA 5340 DKK
A19206.0E A19206.36
2-tert-Butylhydroquinon ≥97%
2-tert-Butylhydroquinon
Purity: 97% CAS No.: 1948-33-0 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Flash Point: 171°(339°F) Melting Point: 126-129° Boiling Point: 295° Beilstein Reference: 637923 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002344
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Kogepunkt: 295 °C
Smeltepunkt: 126…129 °C
Massefylde: 1,050
Flammepunkt: 171 °C (339 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002344
CAS-nummer: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN nummer: 3077
ADR: 9,III