3,5-Dihydroxytoluen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L18567.14 L18567.06
L18567.14EA 2080 DKK
L18567.14 L18567.06
3,5-Dihydroxytoluen ≥99%
3,5-Dihydroxytoluen
Purity: 99% CAS No.: 504-15-4 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 106-108° Boiling Point: 287-290° Merck Reference: 14,6864 MDL No.: MFCD00002291
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 287…290 °C
Smeltepunkt: 106…108 °C
Massefylde: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002291
CAS-nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 14,6864