3,5-Dihydroxytoluen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
416580050 416580250 416581000
ACRO416580050EA 486 DKK
ACRO416580050 ACRO416580250 ACRO416581000
3,5-Dihydroxytoluen 98%
3,5-Dihydroxytoluen
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 290 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 105…110 °C
Massefylde: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002291
CAS-nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Pink to grey to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥97.5 %