p-Cresol 99+%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
405740050 405745000 405740025 405741000
ACRO405740050EA 233 DKK
ACRO405740050 ACRO405745000 ACRO405740025 ACRO405741000
p-Cresol 99+%, ren
p-Cresol
Formel: C₇H₈O
Kogepunkt: 202 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 32…34 °C
Massefylde: 1,034 g/cm³
Flammepunkt: 89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002376
CAS-nummer: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN nummer: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Crystalline solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %