m-Cresol, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
m-Methylphenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
65996-1ML-F
65996-5ML-F
65996-1ML-FEA
279
DKK
65996-1ML-F
65996-5ML-F
m-Cresol, Supelco®
m-Cresol
Formel:
CH₃C₆H₄OH Molekylvægt: 108.14 g/mol Kogepunkt: 202.2 Smeltepunkt: 11.5 Massefylde: 1.0336 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 73 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002302 CAS-nummer: 108-39-4 EINECS: 203-577-9 UN nummer: 2076 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,02604 |