m-Cresol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: m-Methylphenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.09691.0100 8.09691.0500 8.09691.1000 8.09691.2500 8.09691.9030 8.09691.4000
8.09691.0100EA 353 DKK
8.09691.0100 8.09691.0500 8.09691.1000 8.09691.2500 8.09691.9030 8.09691.4000
m-Cresol for synthesis, Sigma-Aldrich®
m-Cresol
Formel: CH₃C₆H₄OH
Molekylvægt: 108.14 g/mol
Kogepunkt: 202.2
Smeltepunkt: 11.5
Massefylde: 1.0336 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 73
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002302
CAS-nummer: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN nummer: 2076
ADR: 6.1 (8) II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce465c84cc8b7c230526b22e6f830300b605d109&vid=72c08ae3da371936f9349196418a240331cb79ce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 23.5 g/l (20 °C)
Melting Point 11.5 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Boiling Point 203 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.065 hPa (20 °C)
Flash Point 1 %(V)
Refractive Index 86 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 626 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials