m-Cresol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: m-Methylphenol
110580010 110585000 110580025 110580100 110581000
ACRO110580010EA 1480 DKK
ACRO110580010 ACRO110585000 ACRO110580025 ACRO110580100 ACRO110581000
m-Cresol 99%
m-Cresol
Formel: CH₃C₆H₄OH
Molekylvægt: 108.14 g/mol
Kogepunkt: 203 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 8…10 °C
Massefylde: 1.03 g/cm³
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002302
CAS-nummer: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN nummer: 2076
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce465c84cc8b7c230526b22e6f830300b605d109&vid=72c08ae3da371936f9349196418a240331cb79ce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light red Viscous liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %