o-Cresol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-Methylphenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.09692.0100 8.09692.0500 8.09692.1000 8.09692.2500 8.09692.9025
8.09692.0100EA 331 DKK
8.09692.0100 8.09692.0500 8.09692.1000 8.09692.2500 8.09692.9025
o-Cresol for synthesis, Sigma-Aldrich®
o-Cresol
Formel: C₇H₈O
Molekylvægt: 108.14 g/mol
Kogepunkt: 191
Smeltepunkt: 30…34 °C
Massefylde: 1.047 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 81
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002226
CAS-nummer: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN nummer: 3455
ADR: 6.1 (8) II
Merck Index: 13,02604
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point 31 °C
Boiling Point 191 - 192 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.24 hPa (20 °C)
Flash Point 81 °C
Refractive Index 1.553 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 %(V)
Density 1.046 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 555 °C
Synonyms 2-Hydroxytoluene, 2-Methylphenol
Hill Formula C7H8O