o-Cresol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
110550010
110555000
110551000
110550025
110550100
ACRO110550010EA
617
DKK
ACRO110550010
ACRO110555000
ACRO110551000
ACRO110550025
ACRO110550100
o-Cresol 99%
o-Cresol
Formel:
C₇H₈O Kogepunkt: 191 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 30…32 °C Massefylde: 1,04 g/cm³ Flammepunkt: 81 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002226 CAS-nummer: 95-48-7 EINECS: 202-423-8 UN nummer: 3455 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02604 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |