Benzylalkohol, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ100
08421-25ML-F 08421-5ML-F
08421-25ML-FEA 1960 DKK
08421-25ML-F 08421-5ML-F
Benzylalkohol, Supelco®
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Kogepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004599
CAS-nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1979e3f40084f5836692b595a2c12d1ce45b8ae2&vid=acff2b610b498056981c532017a543e1314d81bd&prid=web&clid=SAPDAM