Benzylalkohol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
0336.1 0336.2 0336.3
ROTH0336.1EA 0 DKK
ROTH0336.1 ROTH0336.2 ROTH0336.3
Benzylalkohol
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Molekylvægt: 108.14 g/mol
Kogepunkt: 205
Smeltepunkt: –15.3 °C
Massefylde: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 101
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004599
CAS-nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM