Benzylalkohol 99%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
148390010
148390025
148390250
ACRO148390010EA
593
DKK
ACRO148390010
ACRO148390025
ACRO148390250
Benzylalkohol 99%, ren
Benzylalkohol
Formel:
C₆H₅CH₂OH Kogepunkt: 205 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –15 °C Massefylde: 1,044 g/cm³ Flammepunkt: 96 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004599 CAS-nummer: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Merck Index: 13,01126 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5380 to 1.5410 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |