4-Phenyl-1-butanol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Phenylbutan-1-ol
A13433.09 A13433.18 A13433.30
A13433.09EA 1010 DKK
A13433.09 A13433.18 A13433.30
4-Phenyl-1-butanol ≥97%
4-Phenyl-1-butanol
Purity: 97% CAS No.: 3360-41-6 Molecular Formula: C6H5(CH2)4OH Formula Weight: 150.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 138-140°/14mm Beilstein Reference: 2042122 MDL No.: MFCD00002971
Formel: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
Molekylvægt: 150.22 g/mol
Kogepunkt: 138…140 °C (14 mmHg)
Massefylde: 0.975
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002971
CAS-nummer: 3360-41-6
EINECS: 222-128-8