2-Phenylethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07006.0005 8.07006.0250 8.07006.1000 8.07006.9025 8.07006.9200
8.07006.0005EA 278 DKK
8.07006.0005 8.07006.0250 8.07006.1000 8.07006.9025 8.07006.9200
2-Phenylethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Phenylethanol
Formel: C₆H₅CH₂CH₂OH
Molekylvægt: 122.17 g/mol
Kogepunkt: 432
Smeltepunkt: 103…105 °C
Massefylde: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 102
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002886
CAS-nummer: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN nummer: 2810
Merck Index: 12,07370
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point -27 °C
Molar Mass 122.16 g/mol
Boiling Point 219 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.08 hPa (20 °C)
Flash Point 101.5 °C
Refractive Index 1.5325 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 11.9 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 410 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials