2,4,6-Trimethoxybenzylalkohol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H50348.03
H50348.MD
H50348.03EA
2250
DKK
H50348.03
H50348.MD
2,4,6-Trimethoxybenzylalkohol ≥97%
2,4,6-Trimethoxybenzylalkohol
Purity: 97%
CAS No.: 61040-78-6
Molecular Formula: C10H14O4
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 60°
MDL No.: MFCD00060356
Formel:
C₁₀H₁₄O₄ Smeltepunkt: 60 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00060356 CAS-nummer: 61040-78-6 |