5-Methoxy-m-cresol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27516.06 H27516.03
H27516.06EA 1700 DKK
H27516.06 H27516.03
5-Methoxy-m-cresol ≥97%
5-Methoxy-m-cresol
Purity: 97% CAS No.: 3209-13-0 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 60-66° MDL No.: MFCD00059261
Formel: C₈H₁₀O₂
Smeltepunkt: 60…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059261
CAS-nummer: 3209-13-0
EINECS: 221-716-1