2-Methoxy-p-cresol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
413850250 413851000
ACRO413850250EA 424 DKK
ACRO413850250 ACRO413851000
2-Methoxy-p-cresol 99%
2-Methoxy-p-cresol
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 219…222 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2 °C
Massefylde: 1,09 g/cm³
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002378
CAS-nummer: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 13,02599
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May turn yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %