4-Methoxybenzyl alkohol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98%
CAS No.: 105-13-5
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: 22-25°
Boiling Point: 259°
Beilstein Reference: 636654
Merck Reference: 14,604
MDL No.: MFCD00004653
Formel:
C₈H₁₀O₂ Kogepunkt: 259 °C Smeltepunkt: 22…25 °C Massefylde: 1,110 Flammepunkt: 113 °C (235 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00004653 CAS-nummer: 105-13-5 EINECS: 203-273-6 Merck Index: 14,604 |