3-Methoxybenzylalkohol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
3-(Hydroxymethyl)anisole, (3-Methoxyphenyl)methanol
A15471.14
A15471.22
A15471.14EA
542
DKK
A15471.14
A15471.22
3-Methoxybenzylalkohol ≥98%
3-Methoxybenzylalkohol
Purity: 98+%
CAS No.: 6971-51-3
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 252-254°
Beilstein Reference: 2042063
MDL No.: MFCD00004637
Formel:
C₈H₁₀O₂ Kogepunkt: 252…254 °C Smeltepunkt: 29…30 °C Massefylde: 1,112 Flammepunkt: 109 °C (228 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004637 CAS-nummer: 6971-51-3 EINECS: 230-200-5 |