2-Methoxybenzylalkohol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A14016.14 A14016.22
A14016.14EA 655 DKK
A14016.14 A14016.22
2-Methoxybenzylalkohol ≥99%
2-Methoxybenzylalkohol
Purity: 99% CAS No.: 612-16-8 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5475 Boiling Point: 248-250° Beilstein Reference: 2043673 MDL No.: MFCD00004611
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 248…250 °C
Massefylde: 1,12
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004611
CAS-nummer: 612-16-8
EINECS: 210-296-5