2-Methoxybenzylalkohol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
125760100 125760500 125762500
ACRO125760100EA 226 DKK
ACRO125760100 ACRO125760500 ACRO125762500
2-Methoxybenzylalkohol 99%
2-Methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 248…250 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,03 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004611
CAS-nummer: 612-16-8
EINECS: 210-296-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %