3-Nitro-p-cresol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methyl-3-nitrophenol, 1-Hydroxy-4-methyl-3-nitrobenzene
44285.09 44285.18
44285.09EA 1090 DKK
44285.09 44285.18
3-Nitro-p-cresol ≥98%
3-Nitro-p-cresol
Purity: 98% CAS No.: 2042-14-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Physical Form: Powder Odour: Phenol-like UN No.: 2446 MDL No.: MFCD00007244
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.14 g/mol
Smeltepunkt: 77…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007244
CAS-nummer: 2042-14-0
EINECS: 218-044-6
UN nummer: 2446
ADR: 6.1 III