6-Nitro-m-cresol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Methyl-2-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzene
A11729.14 A11729.22 A11729.36
A11729.14EA 446 DKK
A11729.14 A11729.22 A11729.36
6-Nitro-m-cresol ≥97%
6-Nitro-m-cresol
Purity: 97% CAS No.: 700-38-9 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Flash Point: 109°(228°F) Odour: Phenol-like Beilstein Reference: 1868030 UN No.: 2446 MDL No.: MFCD00007111
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.14 g/mol
Smeltepunkt: 53…56 °C
Flammepunkt: 109 °C (228 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007111
CAS-nummer: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN nummer: 2446
ADR: 6.1 III