4-Nitrobenzyl alkohol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(4-Nitrophenyl)methanol
A15742.14
A15742.22
A15742.14EA
429
DKK
A15742.14
A15742.22
4-Nitrobenzyl alkohol ≥99%
4-Nitrobenzyl alkohol
Purity: 99%
CAS No.: 619-73-8
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 92-95°
Boiling Point: 185°/12mm
Beilstein Reference: 1424026
MDL No.: MFCD00007376
Formel:
C₇H₇NO₃ Molekylvægt: 153.14 g/mol Kogepunkt: 185 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: 92…95 °C Flammepunkt: 180 °C (356 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007376 CAS-nummer: 619-73-8 EINECS: 210-611-6 |